2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
L06348.03
L06348.06
L06348.03EA
1860
CZK
L06348.03
L06348.06
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',6'-Dichloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2040-05-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 176-180°/83mm
MDL No.: MFCD00016339
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O Bod varu: 176…180 °C (83 mmHg) Bod tání: 41…44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016339 CAS číslo: 2040-05-3 EINECS: 218-035-7 |