Tisk…
3',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
160520-100G 160520-25G
SIAL160520-100GEA 4590 CZK
SIAL160520-100G SIAL160520-25G
3',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…46 °C
MDL Number: MFCD00000553
CAS číslo: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0