Tisk…
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
A13568.14 A13568.22
A13568.14EA 2360 CZK
A13568.14 A13568.22
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
3',4'-Dichloroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 2642-63-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 134-135mm/12mm MDL No.: MFCD00000553
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 134…135°C (12 mmHg)
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000553
CAS číslo: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0