2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
A12667.03
A12667.06
A12667.03EA
1280
CZK
A12667.03
A12667.06
2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',3'-Dichloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 56041-57-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 106-108°/2mm
MDL No.: MFCD00052988
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O Bod varu: 106…108 °C (2 mmHg) Hustota: 1,293 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052988 CAS číslo: 56041-57-7 EINECS: 259-954-3 |