β-Chloropropiophenone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Chloropropiophenone
A12290.09
A12290.18
A12290.22
A12290.09EA
1800
CZK
A12290.09
A12290.18
A12290.22
β-Chloropropiophenone 96%
β-Chloropropiophenone
Purity: 96%
CAS No.: 936-59-4
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl MW: 168,62 g/mol Bod varu: 113…115 °C (4 mmHg) Bod tání: 46…50 °C Hustota: 1,181 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000990 CAS číslo: 936-59-4 EINECS: 213-317-6 |