Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
C28006-100G C28006-500G
SIALC28006-100GEA 850 CZK
SIALC28006-100G SIALC28006-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30,5 °C
Hustota: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001918
CAS číslo: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II