Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
108810050 108811000
ACRO108810050EA 883 CZK
ACRO108810050 ACRO108811000
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001918
CAS číslo: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.0 %