Tisk…
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 1080 CZK
A13176.09 A13176.18
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Vzorec: C₈H₆ClN
Bod varu: 240…242 °C
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001898
CAS číslo: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III