Tisk…
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
232475-100G 232475-25G
SIAL232475-100GEA 5910 CZK
SIAL232475-100G SIAL232475-25G
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Bod varu: 309 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001909
CAS číslo: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III