Tisk…
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
A11382.14 A11382.22
A11382.14EA 1330 CZK
A11382.14 A11382.22
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3218-49-3 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169-171°/12mm Beilstein Reference: 638749 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001909
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Bod varu: 169…171 °C (12 mmHg)
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001909
CAS číslo: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III