Tisk…
α,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
111961-100G 111961-500G
SIAL111961-100GEA 896 CZK
SIAL111961-100G SIAL111961-500G
α,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000914
CAS číslo: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III