2,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
145009-1KG
145009-250G
SIAL145009-1KGEA
4670
CZK
SIAL145009-1KG
SIAL145009-250G
2,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec:
C₇H₆Cl₂ MW: 161,03 g/mol Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: –13 °C Hustota: 1,2498 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000583 CAS číslo: 95-73-8 EINECS: 202-445-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...