Tisk…
5-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
454664-1G 454664-5G
SIAL454664-1GEA 1660 CZK
SIAL454664-1G SIAL454664-5G
5-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54 °C
Hustota: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274297
CAS číslo: 613-84-3
EINECS: 210-357-6