Tisk…
4-Isopropylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
135178-100G 135178-5G
SIAL135178-100GEA 1630 CZK
SIAL135178-100G SIAL135178-5G
4-Isopropylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006953
CAS číslo: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648