4-tert-Butylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
384038-25ML
384038-5ML
SIAL384038-25MLEA
2190
CZK
SIAL384038-25ML
SIAL384038-5ML
4-tert-Butylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₄O MW: 162,23 g/mol Bod varu: 58…60 °C (0,2 mmHg) Hustota: 0,971 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035742 CAS číslo: 939-97-9 EINECS: 213-367-9 UN: 3082 ADR: 9,III |