3-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
T35505-100G
T35505-25G
T35505-5G
SIALT35505-100GEA
7070
CZK
SIALT35505-100G
SIALT35505-25G
SIALT35505-5G
3-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
3-Tolualdehyde
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 199 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0535 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003374 CAS číslo: 620-23-5 EINECS: 210-632-0 |