Tisk…
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
187054-10G 187054-50G
SIAL187054-10GEA 1760 CZK
SIAL187054-10G SIAL187054-50G
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…78 °C
MDL Number: MFCD00004650
CAS číslo: 873-75-6
EINECS: 212-851-7