Tisk…
4-Bromobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 1640 CZK
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Bromobenzyl alcohol 99%
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…78 °C
MDL Number: MFCD00004650
CAS číslo: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %