Tisk…
3-Bromo-p-cresol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06 H28689.03
H28689.06EA 10610 CZK
H28689.06 H28689.03
3-Bromo-p-cresol ≥98%
3-Bromo-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 60710-39-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD08273793
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08273793
CAS číslo: 60710-39-6