5-Bromo-o-cresol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26956.09
H26956.03
H26956.09EA
6320
CZK
H26956.09
H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95%
CAS No.: 36138-76-8
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD08061906
Vzorec:
C₇H₇BrO Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061906 CAS číslo: 36138-76-8 |