Tisk…
2-Bromo-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B72809-25G B72809-5G
SIALB72809-25GEA 3820 CZK
SIALB72809-25G SIALB72809-5G
2-Bromo-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002151
CAS číslo: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7