2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
184276-10G
184276-50G
SIAL184276-10GEA
1920
CZK
SIAL184276-10G
SIAL184276-50G
2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇BrO Bod varu: 255 °C (1013 hPa) Bod tání: 80…82 °C |
MDL Number:
MFCD00004600 CAS číslo: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |