Tisk…
2-Bromobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 1290 CZK
ACRO180100100 ACRO180100250
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…82 °C
MDL Number: MFCD00004600
CAS číslo: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %