4-Bromo-3-methylanisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
A12318.09
A12318.18
A12318.30
A12318.09EA
1580
CZK
A12318.09
A12318.18
A12318.30
4-Bromo-3-methylanisole ≥97%
4-Bromo-3-methylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 27060-75-9
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉BrO MW: 201.06 Bod varu: 111…112 °C (15 mmHg) Hustota: 1.450 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060687 CAS číslo: 27060-75-9 |