Tisk…
2-Bromo-6-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
260053-25G 260053-5G
SIAL260053-25GEA 3320 CZK
SIAL260053-25G SIAL260053-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Bod varu: 143 °C (22 mmHg)
Bod tání: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009792
CAS číslo: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4