α-Bromo-2-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
107794-25G
107794-5G
SIAL107794-25GEA
6040
CZK
SIAL107794-25G
SIAL107794-5G
α-Bromo-2-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod tání: 45…47 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007184 CAS číslo: 3958-60-9 EINECS: 223-558-9 UN: 3261 ADR: 8,II |