Tisk…
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15543.14 A15543.22
A15543.14EA 1680 CZK
A15543.14 A15543.22
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
4-Bromo-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 583-75-5 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 636521 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007825
Vzorec: C₇H₈BrN
Bod varu: 240 °C
Bod tání: 56…60 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007825
CAS číslo: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III