Tisk…
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24670.06 B24670.14
B24670.06EA 1600 CZK
B24670.06 B24670.14
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
3-Bromo-p-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 7745-91-7 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6115 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 254-257° Beilstein Reference: 1562057 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00134176
Vzorec: C₇H₈BrN
Bod varu: 254…257 °C
Bod tání: 25…28 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134176
CAS číslo: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III