2-Bromo-p-toluidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
A13818.09
A13818.18
A13818.09EA
1260
CZK
A13818.09
A13818.18
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
2-Bromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 583-68-6
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Bod varu: 240…242 °C Bod tání: 14…16 °C Hustota: 1,494 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007635 CAS číslo: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |