Tisk…
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 1680 CZK
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Vzorec: C₉H₁₁Br₂N
MW: 293
Bod varu: 316
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015475
CAS číslo: 10546-65-3