Tisk…
4-Bromobenzylamine 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350530050 350530250
ACRO350530050EA 10340 CZK
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.05
Bod tání: 25 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047931
CAS číslo: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %