Tisk…
2-Bromobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350510050 350510250
ACRO350510050EA 2550 CZK
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025572
CAS číslo: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %