5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B21878.14
B21878.22
B21878.14EA
1950
CZK
B21878.14
B21878.22
5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 116632-39-4
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.93
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆BrI MW: 296.93 Bod varu: 262…265 °C Hustota: 2.139 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060664 CAS číslo: 116632-39-4 EINECS: 629-570-4 |