Tisk…
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 1030 CZK
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296.93
Bod varu: 140 °C (15 mmHg)
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00209656
CAS číslo: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %