Tisk…
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11140.06 A11140.14 A11140.22 AB110568.0005
A11140.06EA 3380 CZK
A11140.06 A11140.14 A11140.22 ABCRAB110568.0005
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
α-Bromo-3-iodotoulene
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Vzorec: C₇H₆BrI
Bod varu: 106 °C (1 mmHg)
Bod tání: 48…51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019016
CAS číslo: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II