Tisk…
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
370622-1G 370622-5G
SIAL370622-1GEA 1300 CZK
SIAL370622-1G SIAL370622-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23…24 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061238
CAS číslo: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III