Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
297712-25G 297712-5G
SIAL297712-25GEA 2550 CZK
SIAL297712-25G SIAL297712-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Bod varu: 81…84 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 55…56 °C
MDL Number: MFCD00007827
CAS číslo: 393-36-2
EINECS: 206-885-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III