Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
539813-25G 539813-5G
SIAL539813-25GEA 11090 CZK
SIAL539813-25G SIAL539813-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
MDL Number: MFCD00236205
CAS číslo: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III