Tisk…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
389390-25G 389390-5G
SIAL389390-25GEA 8720 CZK
SIAL389390-25G SIAL389390-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04
Bod varu: 82 °C (0.4 mmHg)
Bod tání: 49
MDL Number: MFCD00040830
CAS číslo: 403-29-2
EINECS: 206-955-1