Tisk…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
A15319.03 A15319.06 A15319.14
A15319.03EA 742 CZK
A15319.03 A15319.06 A15319.14
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 403-29-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 637863 MDL No.: MFCD00040830
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04
Bod varu: 150 °C (12 mmHg)
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040830
CAS číslo: 403-29-2
EINECS: 206-955-1