ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
306290050
306290250
ACRO306290050EA
1840
CZK
ACRO306290050
ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 Bod varu: 150 °C (12 mmHg) Bod tání: 46…49 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040830 CAS číslo: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 UN: 3261 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |