Tisk…

2-Bromo-5-fluorotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

365009-25G 365009-5G
SIAL365009-25GEA 1130 CZK
SIAL365009-25G SIAL365009-5G
2-Bromo-5-fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Bod varu: 177 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017921
CAS číslo: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR