Tisk…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
152692-100G 152692-25G 152692-5G
SIAL152692-100GEA 3130 CZK
SIAL152692-100G SIAL152692-25G SIAL152692-5G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000398
CAS číslo: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III