Tisk…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B58806-100G B58806-25G
SIALB58806-100GEA 3010 CZK
SIALB58806-100G SIALB58806-25G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,651 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00000373
CAS číslo: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III