Tisk…
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
209538-25G 209538-5G
SIAL209538-25GEA 4750 CZK
SIAL209538-25G SIAL209538-5G
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000359
CAS číslo: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II