Tisk…

3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

290319-25G 290319-5G
SIAL290319-25GEA 13910 CZK
SIAL290319-25G SIAL290319-5G
3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Bod varu: 65 °C (4,5 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010304
CAS číslo: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR