Tisk…
α-Bromo-3,4-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
264458-25G 264458-5G
SIAL264458-25GEA 8540 CZK
SIAL264458-25G SIAL264458-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Bod varu: 59…61 °C (3,5 mmHg)
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009889
CAS číslo: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,II