Tisk…
α-Bromo-2-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
M-Clarity™ quality level = MQ100
209511-25G 209511-5G
SIAL209511-25GEA 3580 CZK
SIAL209511-25G SIAL209511-5G
α-Bromo-2-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000324
CAS číslo: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II