Tisk…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
264431-25G 264431-5G
SIAL264431-25GEA 7160 CZK
SIAL264431-25G SIAL264431-5G
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000329
CAS číslo: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 3261
ADR: 8,II