Tisk…
α-Bromo-2,5-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
264423-10G 264423-1G
SIAL264423-10GEA 4660 CZK
SIAL264423-10G SIAL264423-1G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,609 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009897
CAS číslo: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III